Tisk…
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
OR14723-1G
APOSOR14723-1GEA 1290 CZK
APOSOR14723-1G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 248…252 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079676
CAS číslo: 64090-98-8