Tisk…
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 1580 CZK
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Bod tání: 191.4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00237827
CAS číslo: 37535-51-6