Tisk…
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, H-3,4-Dichloro-D-Phe-OH, H-D-Phe(3,4-DiCl)-OH, 2-Amino-3-3-4-dichlorophenyl-propanoic-acid, D-3,4-Dichlorophenylalanine
OR14720-5G OR14720-10G OR14720-25G
APOSOR14720-5GEA 4070 CZK
APOSOR14720-5G APOSOR14720-10G APOSOR14720-25G
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671682
CAS číslo: 52794-98-6