3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14714-1G
OR14714-5G
APOSOR14714-1GEA
695
CZK
APOSOR14714-1G
APOSOR14714-5G
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₂ Bod tání: 244…245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038546 CAS číslo: 76985-09-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...