Tisk…
L-1-Naphthylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 622 CZK
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Bod tání: 254 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066086
CAS číslo: 55516-54-6