(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14710-100G
OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA
4900
CZK
APOSOR14710-100G
APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144038 CAS číslo: 103733-65-9 |