Tisk…
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 2150 CZK
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860661
CAS číslo: 19883-74-0