Tisk…
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 1820 CZK
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152137
CAS číslo: 49759-61-7