Tisk…
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 992 CZK
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000568
CAS číslo: 108-37-2
EINECS: 203-575-8