Tisk…
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 1660 CZK
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Bod tání: 263 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063065
CAS číslo: 14173-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I