Tisk…
2-Bromo-4-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 1450 CZK
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Bod varu: 127 °C/17,2mmHg
Hustota: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079705
CAS číslo: 60633-25-2