Tisk…
2-Chloro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Phe(2-Cl)-OH
OR14687-25G
APOSOR14687-25GEA 5260 CZK
APOSOR14687-25G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077921
CAS číslo: 103616-89-3