Tisk…
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
OR1468-100G
APOSOR1468-100GEA 2530 CZK
APOSOR1468-100G
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Vzorec: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005905
CAS číslo: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2