Tisk…
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14676-1G OR14676-5G
APOSOR14676-1GEA 827 CZK
APOSOR14676-1G APOSOR14676-5G
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fmoc-L-propargylglycine
Vzorec: C₂₀H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075095
CAS číslo: 198561-07-8