Tisk…
Boc-D-propargylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14675-1G OR14675-5G OR14675-25G
APOSOR14675-1GEA 1370 CZK
APOSOR14675-1G APOSOR14675-5G APOSOR14675-25G
Boc-D-propargylglycine 97%
Boc-D-propargylglycine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320886
CAS číslo: 63039-46-3