Tisk…
Fmoc-D-allylglycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14673-1G OR14673-5G
APOSOR14673-1GEA 0 CZK
APOSOR14673-1G APOSOR14673-5G
Fmoc-D-allylglycine 98%
Fmoc-D-allylglycine
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01311776
CAS číslo: 170642-28-1