Fmoc-L-allylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14672-1G
OR14672-5G
APOSOR14672-1GEA
695
CZK
APOSOR14672-1G
APOSOR14672-5G
Fmoc-L-allylglycine 97%
Fmoc-L-allylglycine
Vzorec:
C₂₀H₁₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311749 CAS číslo: 146549-21-5 |