Tisk…
1-Bromo-4-butylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)butane
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 1820 CZK
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butylbenzene
1-Bromo-4-butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Bod varu: 242 °C
Hustota: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040934
CAS číslo: 41492-05-1