Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14667-100G
OR14667-25G
APOSOR14667-100GEA
16440
CZK
APOSOR14667-100G
APOSOR14667-25G
Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Vzorec:
C₂₃H₂₆N₂O₆ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00235896 CAS číslo: 162558-25-0 |