Tisk…
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14664-1G OR14664-5G
APOSOR14664-1GEA 1870 CZK
APOSOR14664-1G APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Vzorec: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388,43 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672566
CAS číslo: 169555-95-7