Tisk…
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 1410 CZK
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672528
CAS číslo: 37535-57-2