Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14660-25G
OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA
9860
CZK
APOSOR14660-25G
APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Vzorec:
C₂₃H₂₀N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144887 CAS číslo: 175453-07-3 |