Tisk…
Fmoc-Thi-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-25GEA 16440 CZK
APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Vzorec: C₂₂H₁₉NO₄S
MW: 393,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065676
CAS číslo: 130309-35-2