Tisk…
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 787 CZK
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₄S
Bod tání: 71…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062051
CAS číslo: 56675-37-7