Tisk…
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-Phe(4-NH₂)-OH, 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-NH2)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-aminophenyl)propanoic acid, Fmoc-4-amino-Phe-OH
OR14620-5G OR14620-25G
APOSOR14620-5GEA 2610 CZK
APOSOR14620-5G APOSOR14620-25G
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₂N₂O₄
MW: 402.45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237664
CAS číslo: 95753-56-3