Tisk…
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
OR1462-100G
APOSOR1462-100GEA 3970 CZK
APOSOR1462-100G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935961
CAS číslo: 42330-59-6