N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR14613-1G
OR14613-5G
APOSOR14613-1GEA
0
CZK
APOSOR14613-1G
APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₀INO₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00672557 CAS číslo: 205526-29-0 |