Tisk…

Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 622 CZK
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513,331 g/mol
Bod tání: 213…217 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672340
CAS číslo: 82565-68-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR