Tisk…
Boc-D-4-iodophenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 1040 CZK
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈INO₄
MW: 391,205 g/mol
Bod tání: 118…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079670
CAS číslo: 176199-35-2