Tisk…

Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected

OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 7250 CZK
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
MW: 456,33 g/mol
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00273473
CAS číslo: 177966-59-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR