Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-D-2-Nal-OH
OR14601-25G
APOSOR14601-25GEA
5690
CZK
APOSOR14601-25G
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 99%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Vzorec:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,495 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077044 CAS číslo: 138774-94-4 |