Tisk…
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 1580 CZK
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
2-Bromo-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 79…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683546
CAS číslo: 34160-40-2