Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
OR14598-25G
APOSOR14598-25GEA 3190 CZK
APOSOR14598-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Vzorec: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079671
CAS číslo: 58438-04-3