Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G
OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA
5890
CZK
APOSOR14596-10G
APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Vzorec:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,495 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151914 CAS číslo: 96402-49-2 |