Tisk…
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14594-25G OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA 12800 CZK
APOSOR14594-25G APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Vzorec: C₁₈H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085377
CAS číslo: 55447-00-2