Tisk…
Fmoc-D-Tic-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14590-25G
APOSOR14590-25GEA 2320 CZK
APOSOR14590-25G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Vzorec: C₂₅H₂₁NO₄
MW: 399,446 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00144345
CAS číslo: 130309-33-0