Tisk…
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 10060 CZK
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈INO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797504
CAS číslo: 850374-98-0