Tisk…
Fmoc-Tic-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA 5590 CZK
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Vzorec: C₂₅H₂₁NO₄
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00144368
CAS číslo: 136030-33-6