Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR14585-25G OR14585-100G
APOSOR14585-25GEA 1740 CZK
APOSOR14585-25G APOSOR14585-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069880
CAS číslo: 61280-75-9