Tisk…
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA 2030 CZK
APOSOR14580-1G APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317033
CAS číslo: 131980-29-5