Tisk…
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14573-1G OR14573-5G
APOSOR14573-1GEA 2530 CZK
APOSOR14573-1G APOSOR14573-5G
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Boc-4-methyl-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317726
CAS číslo: 80102-27-8