Tisk…
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14572-1G OR14572-5G
APOSOR14572-1GEA 2700 CZK
APOSOR14572-1G APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317027
CAS číslo: 80102-26-7