Tisk…
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14568-1G OR14568-5G
APOSOR14568-1GEA 695 CZK
APOSOR14568-1G APOSOR14568-5G
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862944
CAS číslo: 114873-06-2