Tisk…
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR14566-5G
APOSOR14566-5GEA 6550 CZK
APOSOR14566-5G
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671391
CAS číslo: 211637-75-1