4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G
OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA
20900
CZK
APOSOR1456-25G
APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₆ MW: 237.17 g/mol Bod tání: 280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063250 CAS číslo: 6315-90-8 |