2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Phe(2-Br)-OH
OR14554-1G
OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA
953
CZK
APOSOR14554-1G
APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₀BrNO₄ MW: 466.331 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311743 CAS číslo: 220497-47-2 |