2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
OR14542-25G
OR14542-5G
APOSOR14542-25GEA
9660
CZK
APOSOR14542-25G
APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₀ClNO₄ MW: 421.877 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00797578 CAS číslo: 198560-41-7 |