Tisk…
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 2150 CZK
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269687
CAS číslo: 131685-53-5