(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
OR14533-25G
APOSOR14533-25GEA
2150
CZK
APOSOR14533-25G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Vzorec:
C₁₃H₁₅NO₃ MW: 233,27 g/mol Bod tání: 42…44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00269688 CAS číslo: 101711-78-8 |