Tisk…
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 2820 CZK
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797497
CAS číslo: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8,III